Learn More
Zwiebel™ Poidsd’étalonnage M1
Les poids d’étalonnage Zwiebel™ de Classe M1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M2.
Marque: Zwiebel™ PBI2300L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Magnétisation permanente : < 250 μT
- Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III
- Matériau monobloc sans cavité de réglage
Spécification
Poids de la feuille | |
Épaisseur : 0,6 mm | |
500 mg | |
Pentagonal | |
20,7 mm de haut en bas |
Recommandation OIML R111 | |
Aluminium | |
2 700 ±100 kg/m3 | |
13,5 mm de point à point |