Learn More
Vitlab™ Éprouvette graduée de forme haute en polypropylène de classe B
Utilisez ces éprouvettes pour des applications dans l’industrie alimentaire. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B VITLAB™ sont dotées d’échelles graduées moulées dans le matériau et restent visibles après un nettoyage quotidien au lave-vaisselle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
37.25€ - 97.75€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Classe | Classe B. |
Quantité | 1Chaque |
Autoclavable | Autoclavables |
Base Type | Hexagonale |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15792106
|
Vitlab™
652941 |
1000 ml | 10 ml |
76.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15752106
|
Vitlab™
649941 |
100 ml | 1 ml |
51.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11897910
|
Vitlab™
649081 |
100 ml | 1 ml |
97.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10620314
|
Vitlab™
650081 |
250 ml | 2 ml |
72.70€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833662
|
Vitlab™
650081 |
250 ml | 2 ml | ||||||
15742106
|
Vitlab™
647941 |
25 ml | 0,5 ml |
37.25€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15772106
|
Vitlab™
651941 |
500 ml | 5 ml |
59.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10367424
|
Vitlab™
648941 |
1 ml |
40.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Éprouvette très transparente
- Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle
- La structure de l’échelle est également disponible avec une impression en relief bleue
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- En raison des caractéristiques hydrophobes des éprouvettes, la quantité de liquide mesurée (In) est la même que la quantité délivrée (Ex)
Spécification
PP | |
1Chaque | |
Hexagonale |
Classe B. | |
Autoclavables |