Learn More
Vitlab™ Éprouvette graduée de forme haute en polypropylène de classe B
Utilisez ces éprouvettes pour des applications dans l’industrie alimentaire. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène de classe B VITLAB™ sont dotées d’échelles graduées moulées dans le matériau et restent visibles après un nettoyage quotidien au lave-vaisselle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
Marque:  Vitlab™ 649941
Code produit. 15752106
  • 52.08€ / 12 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Éprouvette très transparente
  • Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle
  • La structure de l’échelle est également disponible avec une impression en relief bleue
  • Étalonnée pour son volume (In)
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
  • En raison des caractéristiques hydrophobes des éprouvettes, la quantité de liquide mesurée (In) est la même que la quantité délivrée (Ex)
Spécification
Spécification
100 ml
plusmn;1 ml
Classe B.
33 mm
1 ml
plusmn; 1 ml
Industrie alimentaire
250 mm
Polypropylène
DIN 12681, ISO 6706
Augmenté
1Chaque
Autoclavables
Rond
Hexagonale
Bouteille graduée