Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en polypropylène de classe B avec échelle augmentée
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les éprouvettes graduées en polypropylène de classe B VITLab™ avec échelle augmentée sont conçues avec une base hexagonale à crampons qui offre une grande stabilité.
30.00€ - 88.35€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Classe | Classe B. |
Balance | Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle |
Forme | Rond |
Base Type | Hexagonale |
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15732106
|
VITLAB™
646941 |
0,2 ml |
30.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10281232
|
VITLAB™
653941 |
20 ml |
88.35€
3 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15762106
|
VITLAB™
650941 |
2 ml |
42.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Hautement transparent
- Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle, étalonnage pour son volume ‘In’
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
PP | |
Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle | |
Hexagonale |
Classe B. | |
Rond |