Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées en polypropylène de classe B avec échelle augmentée
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les éprouvettes graduées en polypropylène de classe B VITLab™ avec échelle augmentée sont conçues avec une base hexagonale à crampons qui offre une grande stabilité.
Marque: VITLAB™ 650941
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hautement transparent
- Échelle augmentée et traits de graduation aux principaux points de l’échelle, étalonnage pour son volume ‘In’
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
PP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
44 mm | |
plusmn; 2 ml | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |
plusmn;2 ml | |
Classe B. | |
2 ml | |
Rond | |
315 mm |