Learn More
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe B avec graduations en relief
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Les éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe B BRAND™ avec graduations en relief possèdent une base hexagonale pour une plus grande stabilité.
39.10€ - 93.75€
Spécification
Classe | Classe B. |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Température max. | 121deg;C |
Forme | Rond |
Base Type | Hexagonale |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10190421
|
BRAND™
34964 |
48.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10494081
|
BRAND™
34948 |
250 ml |
61.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10443921
|
BRAND™
34928 |
62.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10038490
|
BRAND™
34920 |
52.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10313871
|
BRAND™
34954 |
93.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10450941
|
BRAND™
34908 |
39.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10257440
|
BRAND™
34938 |
79.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Éprouvette graduée de forme haute avec bec verseur
- Fabrication en PMP (polyméthylpentène)
- Base hexagonale
- Graduations en relief
- Conforme aux normes DIN 12 681 ISO 6706
- L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
Spécification
Classe B. | |
121deg;C | |
Hexagonale |
Autoclavables | |
Rond | |
Éprouvette graduée |