Learn More
BRAND™ Éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe B avec graduations en relief
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Les éprouvettes de mesure de forme haute en PMP de classe B BRAND™ avec graduations en relief possèdent une base hexagonale pour une plus grande stabilité.
Marque: BRAND™ 34928
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Éprouvette graduée de forme haute avec bec verseur
- Fabrication en PMP (polyméthylpentène)
- Base hexagonale
- Graduations en relief
- Conforme aux normes DIN 12 681 ISO 6706
- L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
Spécification
Classe B. | |
Autoclavables | |
121deg;C | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |
1 ml | |
plusmn; 1 ml | |
Rond | |
200 mm |