Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B avec rodage NS
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe B Hirschmann Instruments™ avec rodage NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
41.10€ - 189.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Bleu |
Forme | Rond |
Type | Éprouvette à mélange graduée |
Matériau | verre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11892851
|
Hirschmann™
2330160 |
10 ml |
41.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802861
|
Hirschmann™
2330170 |
25 ml |
44.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11822861
|
Hirschmann™
2330180 |
100 ml |
58.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11832861
|
Hirschmann™
2330186 |
250 ml |
134.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15599025
|
Hirschmann™
2330194 |
2000 ml |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842861
|
Hirschmann™
2330190 |
500 ml |
120.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Trait court, graduation bleue
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
verre | |
Classe B. | |
Polyéthylène |
Bleu | |
Éprouvette à mélange graduée | |
DIN EN ISO 4788 | |
Bouchon en PE |