Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B avec rodage NS
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe B Hirschmann Instruments™ avec rodage NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2330190
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Trait court, graduation bleue
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
plusmn;3,75 ml | |
DIN EN ISO 4788 | |
500 ml | |
Bouchon en PE | |
5 ml |
Bleu | |
Éprouvette à mélange graduée | |
verre | |
Classe B. | |
425 mm | |
Polyéthylène |