Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, de forme basse, graduation indélébile ambrée
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2400170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bec verseur, traits de subdivision
- Graduation indélébile ambrée
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
B | |
±0,5 ml | |
verre | |
1 ml |
Marron | |
DIN EN ISO 4788 | |
125 mm | |
Éprouvette graduée | |
25 ml | |
0,5 |