Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, de forme basse, graduation indélébile ambrée
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile ambrée, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
20.40€ - 115.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Type | Éprouvette graduée |
Couleur de la balance | Marron |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11716682
|
Hirschmann™
2400160 |
10 ml |
20.40€
2 pièces |
N/A | |||||
11716692
|
Hirschmann™
2400175 |
50 ml |
20.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726692
|
Hirschmann™
2400180 |
100 ml |
25.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736692
|
Hirschmann™
2400186 |
250 ml |
46.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706692
|
Hirschmann™
2400170 |
25 ml |
20.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746692
|
Hirschmann™
2400190 |
500 ml |
70.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10344361
|
Hirschmann™
2400193 |
1000 ml |
63.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10242951
|
Hirschmann™
2400194 |
2000 ml |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Avec bec verseur, traits de subdivision
- Graduation indélébile ambrée
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spezifikation
Hexagonale | |
B | |
Marron | |
verre |
DIN EN ISO 4788 | |
Éprouvette graduée | |
Rond |