Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
14.70€ - 158.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Classe | Classe B. |
Jetable | Non jetable |
Forme | Rond |
À utiliser avec (application) | Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13108039
|
Hirschmann™
7501160 |
70.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
13118039
|
Hirschmann™
7501170 |
83.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
13128039
|
Hirschmann™
7501175 |
93.50€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
13148039
|
Hirschmann™
7501186 |
14.70€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
13158039
|
Hirschmann™
7501190 |
500 mL |
20.38€
6 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13168039
|
Hirschmann™
7501193 |
1000 mL |
158.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11671409
|
Hirschmann™
7501194 |
142.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Blue graduated
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Spécification
Polypropylène | |
Non jetable | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale |
Classe B. | |
Rond | |
Bleu | |
Éprouvette graduée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations