Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
Marque:  Hirschmann™ 7501170
Code produit. 13118039
  • 83.05€ / 12 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
  • PP
  • Échelle augmentée
  • Graduations bleues
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Base hexagonale
Spécification
Spécification
Classe B.
Rond
Bleu
170 mm
Non jetable
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire
Hexagonale
Éprouvette graduée