Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
Marque: Hirschmann™ 7501190
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
- PP
- Échelle augmentée
- Graduations bleues
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
Spécification
500 mL | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Éprouvette graduée, PP | |
Non jetable | |
5 mL | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |
PP | |
6/paquet | |
Classe B. | |
58 mm | |
Rond | |
Bleu | |
360 mm |