Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, raised scale are manufactured from PP.
Marca: Hirschmann™ 7501175
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
- PP
- Échelle augmentée
- Graduations bleues
- Graduation de type cercle du point principal
- Base hexagonale
Especificaciones
Classe B. | |
Rond | |
Bleu | |
200 mm |
Non jetable | |
Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |