Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation Schellbach
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™, à graduation Schellbach, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
32.00€ - 178.00€
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10238283
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220160
10 ml
32.00€
2 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13157939
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220154
5 mL
33.15€
2 pièces
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11857523
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220170
25 ml
32.70€
2 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12678665
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220186
250 ml
70.65€
2 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11886983
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220175
50 ml
34.60€
2 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12668665
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220180
100 ml
43.30€
2 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11806993
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220190
500 ml
178.00€
2 pièces
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10687321
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220193
1000 ml
78.75€
1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10325611
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
2220194
2000 mL
164.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
Description
  • Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
  • Graduation indélébile bleue Schellbach
  • Conformité certifiée, avec certificat de lots daté
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 4788
A