Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation Schellbach
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann Instruments™, à graduation Schellbach, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2220186
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bec verseur, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Graduation indélébile bleue Schellbach
- Conformité certifiée, avec certificat de lots daté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Étalonnés pour leur volume contenu | |
DIN EN ISO 4788 | |
335 mm | |
Verre borosilicaté | |
Couleur émaillée bleue avec bande Schellbach, graduation circulaire avec mise en évidence des points principaux | |
2 ml |
Non stérile | |
A | |
±1 ml | |
250 ml | |
Autoclavables |