Learn More
BINDER™ Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 BINDER™ pour une régulation sûre et uniforme de la température.
605.00€
Spécification
Description | Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1, avec alarme visuelle (DIN 12880) |
---|---|
Type | Certificat d’étalonnage de la température |
À utiliser avec (application) | Régulation de la température |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16454349
|
BINDER™
8012-1643 |
Chambres BINDER FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Chambers FD 720 |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16464349
|
BINDER™
8012-1644 |
Chambres BINDER FED 56, FED 115, FED 260, FED 720 |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Classe 3,1
- Avec alarme visuelle
- Dispositifs de sécurité également disponibles en classe 2 et 3.3
Spécification
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1, avec alarme visuelle (DIN 12880) | |
Certificat d’étalonnage de la température | |
Régulation de la température |