Learn More
BINDER™ Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 BINDER™ pour une régulation sûre et uniforme de la température.
Marque: BINDER™ 8012-1644
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Classe 3,1
- Avec alarme visuelle
- Dispositifs de sécurité également disponibles en classe 2 et 3.3
Spécification
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1, avec alarme visuelle (DIN 12880) | |
Chambres BINDER FED 56, FED 115, FED 260, FED 720 | |
Certificat d’étalonnage de la température | |
Régulation de la température |