Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bande de serrage H
Support avec couvercle en caoutchouc éponge pour la fixation des récipients verticaux.
76.45€ - 121.00€
Spécification
Type de produit | Bande de serrage |
---|---|
À utiliser avec (application) | Fixation de récipients verticaux |
Comprend | Sponge rubber cover |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10576391
|
Edmund Bühler GmbH™
0050 387 |
Shaker KS |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10267461
|
Edmund Bühler GmbH™
0050 400 |
Agitateur SM |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10165841
|
Edmund Bühler GmbH™
0050 118 |
Combifix KS |
76.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Couvercle en caoutchouc éponge
- Maintient les récipients verticaux
- Pour une utilisation avec une grande variété d’agitateurs
Spécification
Bande de serrage | |
Fixation de récipients verticaux | |
Sponge rubber cover |