Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Bande de serrage H
Support avec couvercle en caoutchouc éponge pour la fixation des récipients verticaux.
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0050 118
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couvercle en caoutchouc éponge
- Maintient les récipients verticaux
- Pour une utilisation avec une grande variété d’agitateurs
Spécification
Bande de serrage | |
Fixation de récipients verticaux | |
Combifix KS | |
Sponge rubber cover |