Learn More
Acide citrique, granulaire, multiofficinal, USP, J.T.Baker™
185.00€ - 610.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5949-29-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.138 |
Clé InChI | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
CID PubChem | 22230 |
ChEBI | CHEBI:31404 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15537774
|
Avantor J.T.Baker
0115-01 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
185.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15547774
|
Avantor J.T.Baker
0115-05 |
2,5kg | Flacon poly |
610.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
5949-29-1 | |
210.138 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
CHEBI:31404 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
C6H10O8 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
22230 | |
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate |
Spécification
Citric Acid | |
C6H10O8 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate | |
22230 | |
210.14 | |
Granulaire |
5949-29-1 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O | |
210.138 | |
CHEBI:31404 | |
Multiofficinal / USP | |
1 L = 1,54 kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Citric Acid Monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid, monohydrate