Learn More
Acide citrique, granulaire, multiofficinal, USP, J.T.Baker™
Code produit. 15537774
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon poly
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Poids de la formule 210.14
Qualité Multiofficinal / USP
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Forme physique Granulaire
Gravité spécifique 1 L = 1,54 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric Acid Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid, monohydrate