Learn More
Acide citrique, 99,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Honeywell Fluka™
Conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E330, anhydre, 99,5-100,5 % (à base de substance anhydre)
28.64€ - 709.64€
Identifiants chimiques
CAS | 77-92-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.12 |
Numéro MDL | MFCD00011669 |
Clé InChI | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
CID PubChem | 311 |
ChEBI | CHEBI:30769 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique |
SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15662880
|
Honeywell-Fluka
27109-100G |
100 g |
28.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15672880
|
Honeywell-Fluka
27109-1KG |
1kg |
69.22€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15682880
|
Honeywell-Fluka
27109-2.5KG |
2,5kg |
143.63€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15602890
|
Honeywell-Fluka
27109-6X1KG |
6 x 1 kg |
349.10€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15612890
|
Honeywell-Fluka
27109-6X2.5KG |
6 x 2,5 kg |
709.64€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15692880
|
Honeywell-Fluka
27109-25KG |
25kg |
468.78€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
77-92-9 | |
192.12 | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
311 | |
Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique |
C6H8O7 | |
MFCD00011669 | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
CHEBI:30769 | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
Spécification
Citric Acid | |
77-92-9 | |
HOC(COOH)(CH2COOH)2 | |
NONH for all modes of transport | |
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy | |
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique | |
311 | |
192.12g/mol | |
8 % (65°F) | |
≤ 0,05 % (sous forme de SO4) |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP | |
C6H8O7 | |
MFCD00011669 | |
782061 | |
Soluble dans l’eau, 383 g/L à 25°C, hydrosoluble dans l’éther diéthylique, hydrosoluble dans l’alcool | |
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O | |
192.12 | |
CHEBI:30769 | |
99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance) | |
Anhydre |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 201-069-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GE7350000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Citric acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid