Learn More
Acide citrique, 99,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15602890
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
2,5kg
25kg
6 x 1 kg
6 x 2,5 kg
Conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, E330, anhydre, 99,5-100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Formule linéaire HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 383 g/L à 25°C, hydrosoluble dans l’éther diéthylique, hydrosoluble dans l’alcool
Poids de la formule 192.12
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Quantité 6 x 1 kg
Limite d’explosion 8 % (65°F)
Résidus après l’allumage ≤ 0,05 % (sous forme de SO4)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid