Learn More
Acide cis-époxysuccinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
107.00€ - 177.40€
Identifiants chimiques
CAS | 16533-72-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.07 |
Numéro MDL | MFCD00191645 |
Clé InChI | DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N |
Synonyme | cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci |
CID PubChem | 2734802 |
Nom IUPAC | Acide(2S,3R)-oxirane-2,3-dicarboxylique |
SMILES | C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10630595
|
Thermo Scientific Acros
372640050 |
5 g |
107.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15259916
|
Thermo Scientific Acros
372640250 |
25 g | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16533-72-5 | |
132.07 | |
DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N | |
2734802 | |
C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O |
C4H4O5 | |
MFCD00191645 | |
cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci | |
Acide(2S,3R)-oxirane-2,3-dicarboxylique |
Spécification
cis-Epoxysuccinic acid | |
133°C to 135°C | |
Bouteille en verre | |
MFCD00191645 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O | |
132.07 | |
132.07 |
16533-72-5 | |
97% | |
C4H4O5 | |
cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci | |
DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N | |
Acide(2S,3R)-oxirane-2,3-dicarboxylique | |
2734802 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 240-604-3
- cis-Epoxysuccinic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only