Learn More
Acide cis-époxysuccinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10630595
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16533-72-5
Formule moléculaire C4H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 132.07
Numéro MDL MFCD00191645
Clé InChI DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N
Synonyme cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci
CID PubChem 2734802
Nom IUPAC Acide(2S,3R)-oxirane-2,3-dicarboxylique
SMILES C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Epoxysuccinic acid
Point de fusion 133°C to 135°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 132.07
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-Epoxysuccinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.