Learn More
cis-3-méthylcyclohexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
116.58€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24965-90-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.188 |
Numéro MDL | MFCD00067155 |
Clé InChI | HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N |
Synonyme | cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol |
CID PubChem | 229503 |
Nom IUPAC | (1S,3R)-3-méthylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CC1CCCC(C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429796
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20288.06 |
5 g |
116.58€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439796
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20288.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
cis-3-Methylcyclohexanol is a useful cis methyl cyclohexanol for proteomics research and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe cis-3 -méthylcyclohexanol est un cis-cyclohexanol utile pour la recherche protéomique et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
24965-90-0 | |
114.188 | |
HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N | |
229503 | |
CC1CCCC(C1)O |
C7H14O | |
MFCD00067155 | |
cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol | |
(1S,3R)-3-méthylcyclohexan-1-ol |
Spécification
cis-3-Methylcyclohexanol | |
73°C (163°F) | |
MFCD00067155 | |
Soluble in ethanol,ether. Slightly soluble in water. | |
CC1CCCC(C1)O | |
114.188 | |
114.19 |
24965-90-0 | |
C7H14O | |
cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol | |
HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N | |
(1S,3R)-3-méthylcyclohexan-1-ol | |
229503 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only