Learn More
cis-3-méthylcyclohexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429796
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
cis-3-Methylcyclohexanol is a useful cis methyl cyclohexanol for proteomics research and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cis-3 -méthylcyclohexanol est un cis-cyclohexanol utile pour la recherche protéomique et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24965-90-0
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
Numéro MDL MFCD00067155
Clé InChI HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N
Synonyme cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol
CID PubChem 229503
Nom IUPAC (1S,3R)-3-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Methylcyclohexanol
Point d’éclair 73°C (163°F)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 95%