Learn More
chlorhydrate de cis-2-aminocyclohexanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
442.20€ - 1081.38€
Identifiants chimiques
CAS | 6936-47-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00143981 |
Clé InChI | LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N |
Synonyme | 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride |
CID PubChem | 12228413 |
Nom IUPAC | (1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate |
SMILES | C1CCC(C(C1)N)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10389000
|
Thermo Scientific Acros
265850010 |
1 g |
442.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10722964
|
Thermo Scientific Acros
265850050 |
5 g |
1081.38€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6936-47-6 | |
LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N | |
12228413 | |
C1CCC(C(C1)N)O.Cl |
MFCD00143981 | |
1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride | |
(1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate |
Spécification
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride | |
186.0°C to 190.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
H2NC6H10OH·HCl | |
1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride | |
LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N | |
(1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate | |
12228413 | |
99+% |
6936-47-6 | |
Blanc à beige | |
99+% | |
C6H13NO·HCl | |
MFCD00143981 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol | |
C1CCC(C(C1)N)O.Cl | |
151.64 | |
151.64 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only