Learn More
chlorhydrate de cis-2-aminocyclohexanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10389000
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6936-47-6
Numéro MDL MFCD00143981
Clé InChI LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N
Synonyme 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride
CID PubChem 12228413
Nom IUPAC (1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES C1CCC(C(C1)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Point de fusion 186.0°C to 190.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H13NO·HCl
Formule linéaire H2NC6H10OH·HCl
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 151.64
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.