Learn More
cis-2,6-diméthylpipérazine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
58.50€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21655-48-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.192 |
Numéro MDL | MFCD07772435 |
Clé InChI | IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N |
Synonyme | cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine |
CID PubChem | 6950261 |
Nom IUPAC | (2S,6R)-2,6-diméthylpipérazine |
SMILES | CC1CNCC(N1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15684.06 |
5 g |
58.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15684.14 |
25 g |
210.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21655-48-1 | |
114.192 | |
IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N | |
6950261 | |
CC1CNCC(N1)C |
C6H14N2 | |
MFCD07772435 | |
cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine | |
(2S,6R)-2,6-diméthylpipérazine |
Spécification
cis-2,6-Dimethylpiperazine | |
108°C to 111°C | |
45°C (113°F) | |
MFCD07772435 | |
79881 | |
IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N | |
(2S,6R)-2,6-diméthylpipérazine | |
6950261 | |
≥99% |
21655-48-1 | |
162°C | |
C6H14N2 | |
UN1325 | |
cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine | |
CC1CNCC(N1)C | |
114.192 | |
114.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
RUO – Research Use Only