Learn More
cis-2,6-diméthylpipérazine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342737
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21655-48-1
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD07772435
Clé InChI IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N
Synonyme cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine
CID PubChem 6950261
Nom IUPAC (2S,6R)-2,6-diméthylpipérazine
SMILES CC1CNCC(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2,6-Dimethylpiperazine
Point de fusion 108°C to 111°C
Point d’ébullition 162°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 79881
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté ≥99%