Learn More
cis-1,2-dichloroéthylène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
49.00€ - 118.30€
Identifiants chimiques
CAS 156-59-2
Formule moléculaire C2H2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 96.94
Numéro MDL MFCD00000925
Clé InChI KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
CID PubChem 643833
ChEBI CHEBI:28805
Nom IUPAC (Z)-1,2-dichloroéthène
SMILES C(=CCl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10657642
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
113380025
2.5 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10684762
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
113380100
10 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
156-59-2
96.94
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
643833
(Z)-1,2-dichloroéthène
C2H2Cl2
MFCD00000925
cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
CHEBI:28805
C(=CCl)Cl
Spécification
cis-1, 2-Dichloroethylene
156-59-2
Incolore
60.0°C
Authentic
C2H2Cl2
1.4475 to 1.4495
01,188
15,87
cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
C(=CCl)Cl
0.003% MEHQ
643833
96.94
Liquide
97%
-80.0°C
1.2800g/mL
6°C
96% min. (GC)
ClCH=CHCl
MFCD00000925
13,293
1.28
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
(Z)-1,2-dichloroéthène
96.94
CHEBI:28805
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if inhaled.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-859-7
missing translation for 'rtecsNumber' : KV9420000
missing translation for 'tsca' : TSCA