Learn More
cis-1,2-dichloroéthylène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10657642
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-59-2
Formule moléculaire C2H2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 96.94
Numéro MDL MFCD00000925
Clé InChI KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
CID PubChem 643833
ChEBI CHEBI:28805
Nom IUPAC (Z)-1,2-dichloroéthène
SMILES C(=CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1, 2-Dichloroethylene
Note relative au nom 97%
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 60.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH=CHCl
Indice de réfraction 1.4475 to 1.4495
Quantité 2.5 mL
Beilstein 01,188
Fieser 13,293
Merck Index 15,87
Gravité spécifique 1.28
Stabilisateur 0.003% MEHQ
Poids de la formule 96.94
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide