Learn More
Sulfate de potassium chromique (III) dodécahydraté, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
36.60€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7788-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CrH24KO20S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 499.386 |
Numéro MDL | MFCD00149917 |
Clé InChI | ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p |
CID PubChem | 24596 |
Nom IUPAC | disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036715.22 |
100 g |
36.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036715.36 |
500 g |
144.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate used for leather tanning, dyeing mordant and photographic fuser agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7788-99-0 | |
499.386 | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
24596 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté |
Spécification
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate | |
7788-99-0 | |
Solide | |
CrK(SO4)2·12H2O | |
14,2229 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] | |
499.386 | |
499.39 (283.21 Anhydrous) | |
ACS | |
1.83 g/mL |
89°C | |
Violet | |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté | |
24596 | |
98.0 to 102.0% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-401-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only