Learn More
Sulfate de potassium chromique (III) dodécahydraté, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324247
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate used for leather tanning, dyeing mordant and photographic fuser agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7788-99-0
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
Numéro MDL MFCD00149917
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
CID PubChem 24596
Nom IUPAC Disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 89°C
Couleur Violet
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule linéaire CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,2229
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 499.39 (283.21 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Densité 1.83 g/mL