Learn More
Dodécahydrate de sulfate de potassium de chrome(III), 98,0 à 102,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS, ≥98 %
26.86€ - 115.44€
Identifiants chimiques
CAS | 7788-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CrH24KO20S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 499.386 |
Numéro MDL | MFCD00149917 |
Clé InChI | ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p |
CID PubChem | 24596 |
Nom IUPAC | potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15622610
|
Honeywell-Fluka
243361-5G |
5 g | Poly Bottle | ||||||
15602610
|
Honeywell-Fluka
243361-100G |
100 g | Flacon poly | ||||||
15612610
|
Honeywell-Fluka
243361-500G |
500 g | Flacon poly | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7788-99-0 | |
499.386 | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
24596 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate |
Spécification
Chromium(Iii) Potassium Sulfate Dodecahydrate | |
7788-99-0 | |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] | |
499.386 | |
499.4g/mol | |
ACS Reagent |
89°C | |
Violet | |
CrK(SO4)2 · 12H2O | |
NONH for all modes of transport | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate | |
24596 | |
98.0 to 102.0% | |
1.8320g/cm3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-401-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6850000