Learn More
Dodécahydrate de sulfate de potassium de chrome(III), 98,0 à 102,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15612610
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7788-99-0
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
Numéro MDL MFCD00149917
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
CID PubChem 24596
Nom IUPAC disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(Iii) Potassium Sulfate Dodecahydrate
Point de fusion 89°C
Couleur Violet
Quantité 500 g
Formule linéaire CrK(SO4)2 · 12H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 499.4g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.8320g/cm3