Learn More
Nitrate de chrome(III) nonahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
16.20€ - 338.69€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-02-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00149659 |
Clé InChI | PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate |
CID PubChem | 9887206 |
Nom IUPAC | trinitrate de chrome (3+) nonahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10511281
|
Thermo Scientific
219200050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10092830
|
Thermo Scientific Acros
219201000 |
100 g | Flacon en plastique |
28.34€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10124990
|
Thermo Scientific Acros
219205000 |
500 g | Flacon en plastique |
52.96€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10092820
|
Thermo Scientific Acros
219200010 |
1 kg | Flacon en plastique |
86.23€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10399123
|
Thermo Scientific Acros
219200051 |
5 kg | Flacon en plastique |
338.69€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7789-02-8 | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
9887206 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
MFCD00149659 | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
trinitrate de chrome (3+) nonahydraté |
Spécification
Chromium(III) nitrate nonahydrate | |
99% | |
Noir à violet | |
Crystalline Chunks | |
CrN3O9 | |
MFCD00149659 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] | |
238.01 | |
400.14 |
60.0°C | |
7789-02-8 | |
2 to 3 (5% aq. soln.) | |
99% | |
Cr(NO3)3·9H2O | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate de chrome (3+) nonahydraté | |
9887206 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
May intensify fire; oxidizer.
May cause an allergic skin reaction.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6300000
- Chromium(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.