Learn More
Nitrate de chrome(III) nonahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium(III) nitrate nonahydrate |
Point de fusion | 60.0°C |
Note relative au nom | 99% |
Couleur | Noir à violet |
pH | 2 to 3 (5% aq. soln.) |
Forme physique | Morceaux cristallins |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Iodometry) |
Formule moléculaire | CrN3O9·9H2O |
Formule linéaire | Cr(NO3)3·9H2O |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chromium(III) nitrate nonahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.