Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de chrome(III), Thermo Scientific™
104.00€ - 409.00€
Identifiants chimiques
CAS 14592-80-4
Formule moléculaire C15H3CrF18O6
Poids moléculaire (g/mol) 673.15
Numéro MDL MFCD00044995
Clé InChI GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
CID PubChem 91996126
Nom IUPAC chromium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388887
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038581.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398887
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038581.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
14592-80-4
673.15
GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
91996126
[Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
C15H3CrF18O6
MFCD00044995
Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
chromium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
Spécification
Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
14592-80-4
Cristalline
MFCD00044995
Insoluble in water
[Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
673.15
673.14
83°C to 88°C
Vert
C15H3CrF18O6
Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
chromium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
91996126
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante