Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de chrome(III), Thermo Scientific™
Code produit. 11388887
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14592-80-4
Formule moléculaire C15H3CrF18O6
Poids moléculaire (g/mol) 673.15
Numéro MDL MFCD00044995
Clé InChI GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
CID PubChem 91996126
Nom IUPAC chromium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Point de fusion 83°C to 88°C
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 673.14