Learn More
Hydrate de fluorure de chrome(III), Thermo Scientific™
39.68€ - 129.65€
Identifiants chimiques
CAS 123333-98-2
Formule moléculaire CrF3
Poids moléculaire (g/mol) 108.99
Numéro MDL MFCD00016045
Clé InChI FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC chromium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351709
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012339.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11341709
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012339.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
123333-98-2
108.99
FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Cr+3]
CrF3
MFCD00016045
chromium(3+) trifluoride
Spécification
Chromium(III) fluoride hydrate
123333-98-2
Cristalline
MFCD00016045
14,2223
[F-].[F-].[F-].[Cr+3]
108.99
Hygroscopic
>1000°C
Vert
CrF3
UN1756
FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
chromium(3+) trifluoride
108.99 (Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318-H302-H312-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHROMIC FLUORIDE, SOLID
missing translation for 'tsca' : TSCA