Learn More
Hydrate de fluorure de chrome(III), Thermo Scientific™
Code produit. 11351709
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123333-98-2
Formule moléculaire CrF3
Poids moléculaire (g/mol) 108.99
Numéro MDL MFCD00016045
Clé InChI FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC chromium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) fluoride hydrate
Point de fusion >1000°C
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Numéro UN UN1756
Merck Index 14,2223
Poids de la formule 108.99 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic