Learn More
Fluorure de chrome(III), 99,98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
234.00€ - 1007.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7788-97-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00016045 |
Synonyme | chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035741.04 |
2 g |
234.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035741.09 |
10 g |
1007.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7788-97-8 | |
MFCD00016045 | |
chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive |
Spécification
Chromium(III) fluoride | |
7788-97-8 | |
Poudre | |
MFCD00016045 | |
14,2223 | |
108.99 | |
Odorless | |
3.8 g/mL |
>1000°C | |
Vert | |
(Base des métaux) | |
UN1756 | |
chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive | |
99.98% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :FLUORURE DE CHROME, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 232-137-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6125000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only