Learn More
Fluorure de chrome(III), 99,98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348617
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7788-97-8
Numéro MDL MFCD00016045
Synonyme chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) fluoride
Point de fusion >1000°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1756
Merck Index 14,2223
Poids de la formule 108.99
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.8 g/mL