Learn More
Complexe de tétrahydrofurane de chlorure de chrome(III) (1:3), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.60€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10170-68-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H24Cl3CrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 374.67 |
Numéro MDL | MFCD00013222 |
Clé InChI | CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran |
CID PubChem | 11100829 |
Nom IUPAC | oxolane ; trichlorochrome |
SMILES | C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10750945
|
Thermo Scientific Acros
389850010 |
1 g | Flacon en verre |
37.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702984
|
Thermo Scientific Acros
389850100 |
10 g | Flacon en verre |
168.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10170-68-0 | |
374.67 | |
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K | |
11100829 | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl |
C12H24Cl3CrO3 | |
MFCD00013222 | |
chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran | |
oxolane ; trichlorochrome |
Spécification
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) | |
10170-68-0 | |
Poudre cristalline | |
C12H24Cl3CrO3 | |
chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl | |
374.67 | |
374.67 | |
Authentique |
143.0°C | |
Violet | |
98% | |
MFCD00013222 | |
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K | |
oxolane ; trichlorochrome | |
11100829 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut former des peroxydes explosifs.
Déclaration GHS P
Éliminer toutes les sources d’ignition si cela peut se faire sans danger.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H228-Matière solide inflammable.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
RUO – Research Use Only