Learn More
Complexe de tétrahydrofurane de chlorure de chrome(III) (1:3), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) |
Point de fusion | 143.0°C |
Couleur | Violet |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Poids de la formule | 374.67 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H228-Matière solide inflammable.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
Nom du produit
Complexe de tétrahydrofurane de chlorure de chrome(III) (1:3), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu