Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
60.85€ - 134.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10060-12-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3CrH12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.44 |
Numéro MDL | MFCD00149660 |
Clé InChI | LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] |
Description
Identifiants chimiques
10060-12-5 | |
266.44 | |
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] |
Cl3CrH12O6 | |
MFCD00149660 | |
Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté |
Spécification
83°C | |
Vert | |
Solide | |
MFCD00149660 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] | |
266.44 | |
Cuve en verre |
10060-12-5 | |
2 to 3 | |
Cl3CrH12O6 | |
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté | |
266.44g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Chromium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.